Principaux documents
W530574
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique solution
32 wt. % in H2O, FCC
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
500 G
71,60 €
1 KG
75,30 €
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
500 G
71,60 €
1 KG
75,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
Pression de vapeur
190 mmHg ( 25 °C)
Description
20 degrees baumé
Forme
liquid
Concentration
32 wt. % in H2O
pb
100 °C (lit.)
Densité
1.161 g/mL at 25 °C
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.5%
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hydrochloric acid solution (32 wt. % in H2O, FCC) is used in the food industry as pH adjusters [1] and food additives (2).
Application
Hydrochloric acid solution is used as a pH adjuster:
  • In the production of high fructose corn syrup (HFCS) during the process of converting corn starch to fructose. [1]
  • In the production of drinking water, beverages and foods. (2)
Hydrochloric acid solution is also used as a processing aid in the production of food additives like fructose, citric acid, and hydrolyzed vegetable protein. (2)
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
High fructose corn syrup: production, uses and public health concerns
Parker K, et al.
Biotechnology and Molecular Biology Reviews, 5(5), 71-78 (2010)
Douglas M McMillan et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(7), 1804-1812 (2015-01-30)
CYP2D metabolically activates codeine to morphine, which is required for codeine analgesia. Permeability across the blood-brain barrier, and active efflux, suggests that initial morphine in the brain after codeine is due to brain CYP2D metabolism. Human CYP2D is higher in
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In
Injae Hwang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2397-2411 (2015-02-26)
Firmicutes and Bacteroidetes, 2 major phyla of gut microbiota, are involved in lipid and bile acid metabolism to maintain systemic energy homeostasis in host. Recently, accumulating evidence has suggested that dietary changes promptly induce the alteration of abundance of both
Rebecca J Ford et al.
The Biochemical journal, 468(1), 125-132 (2015-03-06)
Metformin is the mainstay therapy for type 2 diabetes (T2D) and many patients also take salicylate-based drugs [i.e., aspirin (ASA)] for cardioprotection. Metformin and salicylate both increase AMP-activated protein kinase (AMPK) activity but by distinct mechanisms, with metformin altering cellular