Acétone
Synonymes : | propan-2-one, diméthylcétone, bêta-cétopropane, propanone |
---|---|
Formule linéaire : | CH3COCH3 |
Poids moléculaire : | 58,08 |
N° CAS : | |
N° Beilstein : | 635680 |
N° EC : | |
N° MDL : |
Produits
L'acétone est un solvant aprotique polaire largement utilisé en chimie analytique et en synthèse organique en raison de sa capacité à dissoudre un large éventail de composants organiques, y compris des substances polaires et non polaires.
L'un des principaux avantages à utiliser l'acétone comme solvant en synthèse organique est son point d'ébullition bas et sa volatilité élevée, ce qui facilite son élimination des mélanges réactionnels. Cette propriété est particulièrement utile pour les réactions nécessitant des températures élevées ou pour l'élimination d'un excédent de réactif ou de solvant et pour les réactions nécessitant un solvant polaire telles que les réactions de substitution nucléophile, les condensations aldoliques et les réactions de Grignard.
L'acétone comme solvant ou phase mobile en chimie analytique
En chromatographie, l'acétone est souvent utilisée comme solvant de phase mobile en chromatographie en phase gazeuse (GC) et en chromatographie liquide haute performance (HPLC). Ses solubilité et volatilité élevées en font un solvant efficace pour la séparation et l'analyse de mélanges complexes.
L'acétone est également utilisée comme solvant pour la préparation des échantillons dans de nombreuses méthodes d'analyse, notamment en spectroscopie infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (RMN) et spectrométrie de masse (MS). Elle est particulièrement utile pour dissoudre et extraire de petites molécules organiques d'échantillons solides.
Solution d'acétone
En HPLC ou GC, l'acétone est utilisée avec un mélange de méthanol et d'eau.
Acétone deutérée (acétone-d6)
L'acétone-d6 (avec entre 98-99,96 % de deutérium) avec ou sans triméthylsilane est utilisée comme solvant dans le spectromètre RMN.
Acétones marquées (acétone-2-13C, acétone-1,3-13C2, acétone-18O)
L'acétone marquée peut être utilisée comme solvant pour caractériser la structure et la dynamique des protéines ou d'autres biomolécules telles que des acides aminés par RMN.
L'acétone en tant que matériau de référence
L'acétone est utilisée comme étalon pharmaceutique secondaire, qui est un matériau de référence utilisé pour l'étalonnage et le contrôle qualité des instruments d'analyse et pour l'analyse des résidus.