Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
8.22251
Supelco
Acétone
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-662-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Essai:
≥99% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Application(s):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
pb:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pression de vapeur:
184 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C (DIN 51794)
Puissance
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.3% Water
Résidus d'évap.
≤0.0040%
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacité
1000  g/kg water absorbing capacity
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,789 - 0,791
Résidus d′évaporation : ≤ 0,0040 %
Eau : ≤ 0,30 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.