Key Documents
1.07021
Supelco
Acétone
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro Beilstein :
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-662-2
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C (DIN 51794)
Puissance
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
13.2 %
Impuretés
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehydes (as formaldehyde)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.5% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacité
1000  g/kg water absorbing capacity
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Conditionnement
1.07021.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.07021.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Solubility in water: conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0006 meq/g
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes (as formaldehyde): ≤ 0.002 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.