Principaux documents
V900924
Sigma-Aldrich
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
Vetec, reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Ester de Robison, G-6-P-Na2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11Na2O9P · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Clé InChI
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable