Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
G7250
Sigma-Aldrich
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ester de Robison, G-6-P-Na2
10 MG
35,20 €
500 MG
55,80 €
1 G
80,10 €
5 G
277,00 €
25 G
1 090,00 €
35,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
35,20 €
500 MG
55,80 €
1 G
80,10 €
5 G
277,00 €
25 G
1 090,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11Na2O9P · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
35,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Clé InChI
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Application
Le sel disodique hydraté du D-glucose 6-phosphate a été utilisé comme constituant dans un mélange réactionnel pour doser l'activité NADPH (nicotinamide adénine dinucléotide phosphate) diaphorase réduite, l'activité NAD(P)H-cytochrome c réductase, et l'activité de réduction du cytochrome c dépendant de la ferrédoxine (Fd).
Actions biochimiques/physiologiques
Le D-glucose 6-phosphate est un glucide servant de substrat principal pour la synthèse enzymatique des archétidyl-myo-inositols produits par une voie métabolique utilisant la myo-inositol 1-phosphate synthase et de CDP-archéol. [1]
Qualité
généralement 2-4 H2O/mole
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hiroyuki Morii et al.
The Journal of biological chemistry, 284(45), 30766-30774 (2009-09-11)
Ether-type inositol phospholipids are ubiquitously distributed in Archaea membranes. The present paper describes a novel biosynthetic pathway of the archaeal inositol phospholipid. To study the biosynthesis of archaetidylinositol in vitro, we prepared two possible substrates: CDP-archaeol, which was chemically synthesized
Khosbayar Lkhagvadorj et al.
International journal of molecular sciences, 22(1) (2020-12-31)
Prenatal smoke exposure (PreSE) is a risk factor for nicotine dependence, which is further enhanced by postnatal smoke exposure (PostSE). One susceptibility gene to nicotine dependence is Cytochrome P450 (CYP) 2A6, an enzyme responsible for the conversion of nicotine to
Federica Pisaneschi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-22)
We recently reported that SF2312 ((1,5-dihydroxy-2-oxopyrrolidin-3-yl)phosphonic acid), a phosphonate antibiotic with a previously unknown mode of action, is a potent inhibitor of the glycolytic enzyme, Enolase. SF2312 can only be synthesized as a racemic-diastereomeric mixture. However, co-crystal structures with Enolase
Daisuke Seo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1794(4), 594-601 (2009-01-24)
Ferredoxin-NADP(+) oxidoreductases (FNRs) of Bacillus subtilis (YumC) and Rhodopseudomonas palustris CGA009 (RPA3954) belong to a novel homo-dimeric type of FNR with high amino acid sequence homology to NADPH-thioredoxin reductases. These FNRs were purified from expression constructs in Escherichia coli cells
Khosbayar Lkhagvadorj et al.
Epigenetics, 15(12), 1370-1385 (2020-06-24)
Prenatal smoke exposure (PSE) is a risk factor for nicotine dependence. One susceptibility gene for nicotine dependence is Cytochrome P450 (CYP) 2A6, an enzyme responsible for the conversion of nicotine to cotinine and nicotine clearance in the liver. Higher activity
Articles
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 寒天平板希釈法でのホスフォマイシンのMIC測定に当試薬を添加(25μg/mL)したいと考えていますが、寒天をオートクレーブ(120℃20分)する際に一緒に添加しても大丈夫でしょうか。
    1 answer
    1. The stability of this product in solution under autoclave conditions has not been determined. A search of the literature did not reveal any additional information. To ensure optimal performance, it may be best to filter sterilize the solution and add to medium after autoclaving. Please see the link below to review a publication referencing the use of D-Glucose 6-phosphate disodium in medium for the study of Fosfomycin inhibition:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9127766/
      The following link may be of interest regarding the stability of various compounds under autoclave conditions.
      https://bitesizebio.com/6128/doesnt-play-well-with-others-the-chemistry-of-the-autoclave/