E7750
N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide hydrochloride
commercial grade, powder
Synonyme(s) :
N-Éthyl-N′-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
commercial grade
Forme
powder
Technique(s)
Northern blotting: suitable
bioconjugation: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
110-115 °C (lit.)
Solubilité
H2O: ≤100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La polyvalence de l'EDC HCl se manifeste également au travers de sa capacité à modifier les acides nucléiques, en permettant de marquer l'ADN et l'ARN via leurs groupements 5′ phosphate. Cette fonctionnalité améliore la visualisation, le traçage et l'analyse de ces molécules essentielles et contribue ainsi fortement à faire progresser la recherche sur les acides nucléiques. De plus, l'EDC HCl permet de générer des ponts vitaux pour les biomolécules où il sert d'agent réticulant et relie les esters NHS à amine réactive des biomolécules aux groupements carboxyle. Cette technique est particulièrement intéressante pour la conjugaison des protéines, domaine dans lequel elle permet de créer des molécules hybrides avec de nouvelles propriétés et de nouvelles fonctions. Le mécanisme sous-jacent de l'EDC HCl consiste en sa réaction avec un groupement carboxyle, formant un intermédiaire instable qui cherche activement un partenaire aminé. Du fait de l'équilibre délicat de cette réaction, il est primordial d'optimiser les conditions pour assurer une conjugaison efficace. La présence de N-hydroxysuccinimide (NHS) renforce les capacités de l'EDC HCl en stabilisant l'intermédiaire et en permettant de réaliser une conjugaison en deux étapes, ce qui offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle, en particulier avec les biomolécules complexes.
Application
- Le chlorhydrate de N-(3-diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide a été utilisé pour la formation de bioconjugués FND (nanodiamants fluorescents)/transferrine.
- Il a servi à coupler de la polyéthylèneimine à des particules d'or.
- Il a été utilisé comme agent de couplage carbodiimide pour enrober des billes de polystyrène carboxylé avec de la sérum albumine bovine biotinylée.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Stomach,large intestine,lymph node
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.