A4394
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
GlcNAc-6-P Sodium Salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
natural (inorganic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
<10% water (Karl Fischer)
Couleur
white to light yellow
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
Clé InChI
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3