Principaux documents
V900456
Sigma-Aldrich
L-Glutathion réduit
≥98%, Vetec
Synonyme(s) :
γ-L-Glutamyl-L-cystéinyl-glycine, GSH
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.32
Beilstein:
1729812
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
L-Glutathion réduit, Vetec, reagent grade, ≥98%
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white
Pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
Application
Peut être utilisé à 5-10 mM pour éluer la glutathion S-transférase (GST) à partir d′agarose-glutathion.
Actions biochimiques/physiologiques
Il s′agit d′un antioxydant endogène qui joue un rôle essentiel dans la réduction des espèces réactives de l′oxygène formées au cours du métabolisme cellulaire et de l′activation métabolique respiratoire. La glutathion S-transférase catalyse la formation de thioéthers de glutathion avec les xénobiotiques, les leucotriènes et d′autres molécules portant un centre électrophile. Le glutathion forme également des ponts disulfure avec les résidus cystéine des protéines. Via ces mécanismes, il peut avoir l′effet paradoxal de réduire l′efficacité des agents anticancéreux.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lisong Ma et al.
The New phytologist, 208(2), 507-518 (2015-05-15)
Plant-invading microbes betray their presence to a plant by exposure of antigenic molecules such as small, secreted proteins called 'effectors'. In Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) we identified a pair of effector gene candidates, AVR2-SIX5, whose expression is controlled
Hyung-Soon Yim et al.
Nature genetics, 46(1), 88-92 (2013-11-26)
The shift from terrestrial to aquatic life by whales was a substantial evolutionary event. Here we report the whole-genome sequencing and de novo assembly of the minke whale genome, as well as the whole-genome sequences of three minke whales, a
Jamuna Risal Paudel et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 569-579 (2015-01-22)
One or more effectors in the labial saliva (LS) of generalist Noctuid caterpillars activate plant signaling pathways to modulate jasmonate (JA)-dependent defense responses; however, the exact mechanisms involved have yet to be elucidated. A potential candidate in this phytohormone interplay
Hongwei Jiang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2281-2291 (2015-02-15)
Osteoclast differentiation and function are highly dependent on the assembly and turnover of actin filaments, but little is known about the roles of actin binding proteins in these processes. Adseverin (Ads), a member of the gelsolin superfamily of actin capping
Mikito Owa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(26), 9461-9466 (2014-07-01)
Outer arm dynein (OAD) in cilia and flagella is bound to the outer doublet microtubules every 24 nm. Periodic binding of OADs at specific sites is important for efficient cilia/flagella beating; however, the molecular mechanism that specifies OAD arrangement remains