V900404
PIPES
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide 1,4-pipérazinediéthanesulfonique, Acide pipérazine-N,N′-bis(2-éthanesulfonique), Pipérazine-1,4-bis(acide 2-éthanesulfonique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Forme
powder or crystals
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Clé InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable