Principaux documents
SAB5701119
Sigma-Aldrich
Anti-K48-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
100 μL
325,00 €
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
325,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
all
Concentration
1.51 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
ubiquitination (Lys48)
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K48 linkage).
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable