SCP0064
cAMP Dependent PKI Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
409,00 €
About This Item
409,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor PKI-tide,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥67%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable