V900266
Calcium chloride
Vetec™, reagent grade, 96%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
772 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable