V800341
Potassium thiocyanate
LR, ≥97%
Synonyme(s) :
Potassium rhodanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥97%
Forme
crystalline powder
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
Pf
173 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable