1606081
USP
Rotigotine Racemate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
821,00 €
About This Item
821,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
rotigotine
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable