Y0002017
Rotigotine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6S)-6-[Bis[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol, Dithienylethyl rotigotine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rotigotine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable