1592715
USP
Quetiapine System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 330,00 €
About This Item
1 330,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
quetiapine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Quetiapine Fumarate
- Quetiapine Tablets
- Quetiapine Extended-Release Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable