1187954
USP
2,4-Dichlorophénol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
342,00 €
About This Item
342,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triclosan
Fabricant/nom de marque
USP
pb
209-210 °C (lit.)
Pf
42-43 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.6 °C - closed cup