1547925
USP
Polysorbate 20
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
431,00 €
About This Item
431,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polysorbate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup