Principaux documents
9480-OP
Millipore
Polysorbate 20
OmniPur®
Synonyme(s) :
Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
1 L
69,00 €
4 L
204,00 €
69,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
69,00 €
4 L
204,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.28
69,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
TWEEN® 20,
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
~1228
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
lightdark yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Non-ionic detergent suited for solubilization of membrane proteins, enzymology, analytical, and diagnostic work, as well as chromatography and electrophoresis. Molecular Biology Grade.
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Hydroxyl number: 96-108
Residue after ignition: ≤0.25%
Moisture (H2O): ≤3.0%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Détergent non ionique
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup