1514008
USP
Phenacetin Melting Point Standard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phenacetin, 1-Acetyl-p-phenetidin, 4′-Ethoxyacetanilide, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, p-Acetophenetidide, Acetophenetidin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phenacetin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
133-136 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable