1653117
USP
Theophylline melting point standard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Theophylline, 1,3-Dimethylxanthine, 2,6-Dihydroxy-1,3-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
260,00 €
About This Item
260,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
theophylline, theophylline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)