1491365
USP
Paclitaxel impurity mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 380,00 €
About This Item
1 380,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paclitaxel
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable