Principaux documents
01517
Supelco
N-Cinnamoyl-N-debenzoylpaclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Paclitaxel impurity O (PhEur)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H53NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
879.94
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Famille d'API
paclitaxel
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@@H]([C@]4(C(C)(C([C@H](C([C@@]3([C@H](C[C@@]1([H])OC2)O)C)=O)OC(C)=O)=C([C@H](C4)OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(/C=C/C6=CC=CC=C6)=O)=O)C)C)O)OC(C7=CC=CC=C7)=O)=O
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable