PHR9149
7-epi-Paclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Paclitaxel impurity E (PhEur), 7-Epipaclitaxel
454,00 €
About This Item
454,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
paclitaxel
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H]([C@@H]6[C@]7([C@H](OC7)C[C@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32+,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
RCINICONZNJXQF-LYTKHFMESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable