Principaux documents
1379183
USP
Melamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
250 MG
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.12
Beilstein:
124341
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
melamine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Clé InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Melamine USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as metformin Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Yuejiao Wei et al.
Toxicology and industrial health, 28(7), 579-582 (2011-10-12)
In September 2008, in China, tens of thousands of children were hospitalized, several even died, as a result of infant-formula milk adulterated with a synthetic chemical compound, melamine, and in the next few months, this crisis became the focus of
S A Tittlemier
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 27(2), 129-145 (2010-01-06)
In recent years, two adulteration incidents concerning the addition of melamine (MEL) and related compounds to dairy products and vegetable proteins have occurred in China. These episodes prompted numerous governmental and private laboratories to develop or implement methods for the
Michael F Neerman et al.
International journal of pharmaceutics, 281(1-2), 129-132 (2004-08-04)
Cell-based and acute and subchronic in vivo toxicity profiles of a dendrimer based on melamine reveal that this class of molecules warrants additional study as vehicles for drug delivery. In cell culture, a substantial decrease in viability was observed at
Yongning Wu et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 56, 325-335 (2013-03-06)
This review summarizes the most recent scientific literature and regulations regarding analytical chemistry, toxicology, epidemiology, exposure, and risk assessment of melamine in infant formula. For analyses, enzyme-linked immunosorbent assay, high-performance liquid chromatography, capillary electrophoresis, gas chromatography coupled with mass spectrometry
Hui Yang et al.
Nano letters, 15(3), 1730-1735 (2015-02-11)
We detect by optical microscopy Au and fluorescent nanoparticles (NPs) during their motion in water-based medium, using an array of dielectric microspheres that are patterned in a microwell array template. The microspheres act as lenses focusing the light originating from