8.08614
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
66.65 hPa ( 315 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>600 °C
Puissance
3161 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
Pf
354 °C (decomposition)
Solubilité
3.2 g/L
Densité
1.57 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Clé InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List