592889
Melamine-(triamine-15N3)
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
>80 atom % 15N (triamine)
<20 atom % 15N (triazine)
Essai
≥97% (CP)
Poids mol.
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
Clé InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List