1375025
USP
D-(+)-Maltose monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
maltose
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare system suitability solution according to the United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Dextrose
- Dextrose Excipient
- Compressible Sugar
- Sugar Spheres
- Confectioner′s Sugar
- High Fructose Corn Syrup
- Hydrogenated Starch Hydrolysate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable