Documents
1.05911
SAFC
Maltose monohydraté
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Maltose monohydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-716-5
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
125 °C (anhydrous)
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le maltose est un ingrédient courant dans les applications pharmaceutiques, où il est principalement utilisé dans les formes orales solides.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1