1098300
USP
Cellulose acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acetylcellulose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cellulose acetate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable