22192
Cellulose Chromatography Resin
acetate phthalate
About This Item
Produits recommandés
product name
Cellulose acetate phthalate,
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
acetylated cellulose
Groupe de la matrice active
phthalate
Capacité
1.0 meq/mL
Technique de séparation
reversed phase
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
Clé InChI
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?