1043819
USP
Acide L-aspartique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide (S)-(+)-aminosuccinique, Acide (S)-aminobutanedioïque
393,00 €
About This Item
393,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aspartic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Description générale
Application
- Asparagine
- Glutamic Acid
- Powdered Stinging Nettle Extract
- Powdered Stinging Nettle
- Stinging Nettle
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable