1374500
USP
Acide maléique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide cis-butanedioïque, Acide toxylique
1 220,00 €
About This Item
1 220,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
maleic acid
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
130-135 °C (lit.)
Solubilité
water: 788 g/L at 20 °C
1-propanol: freely soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: insoluble
methanol: freely soluble
Densité
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable