G0355000
Glutamic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
169,00 €
About This Item
169,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glutamic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable