1012517
USP
L-Alanyl-L-glutamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ala-Gln, Alanyl-glutamine, Glutamine-S
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glutamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- l-Alanyl-l-glutamine
- Glycyl-l-glutamine
- Glycyl-l-tyrosine
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable