The concentration of this product is 500 µg/mL N-nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid in methanol. Please see the leaflet below for more information:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0002260_1.pdf
Y0002260
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid solution
141,00 €
About This Item
141,00 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
EDQM
Concentration
in methanol
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances by liquid chromatography coupled with mass spectrometry according to the monograph 20542of European Pharmacopoeia.[1]
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
-
Which concentration has this N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid reference standard?