Principaux documents
263710
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)butyric acid hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
25 G
84,40 €
100 G
193,00 €
84,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
84,40 €
100 G
193,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
124-126 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
Clé InChI
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such