Y0002262
N-Nitroso-ethyl-isopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine solution
141,00 €
About This Item
141,00 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
EDQM
Concentration
in methanol
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.[1]
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.