Principaux documents
Y0002263
N-Nitroso-diisopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine solution
1 ML
141,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
141,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
EDQM
Concentration
in methanol
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by European Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopeia.
Application
N-Nitroso-diisopropylamine EP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.[1]
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
Articles
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.