Principaux documents
SAAR7221120
Xylene
univAR
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Poids moléculaire :
106.17
Code UNSPSC :
12191501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR7221120LC)
pkg of 25 L (SAAR7221120ME)
Température de stockage
2-30°C
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
24 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)