Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
1.08325
Supelco
Toluène
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Toluol, méthylbenzène
5 L
261,00 €
5 L
301,00 €
10 L
520,00 €
261,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 L
261,00 €
5 L
301,00 €
10 L
520,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
Beilstein:
635760
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
203-625-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
261,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.000002% As (Arsenic)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.005% Benzene (GC)
≤0.03% Water
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
Viscosité cinématique
0.7 cSt(20 °C)
pb
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Température de transition
flash point 4 °C
Solubilité
0.52 g/L
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.00005%
Au: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
In: ≤0.000002%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Pt: ≤0.000002%
Sb: ≤0.000002%
Sn: ≤0.00001%
Ti: ≤0.000005%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.000002%
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés dans les applications de laboratoire réglementées et particulièrement exigeantes. EMSURE propose les meilleures spécifications de produit et les plus étoffées du monde. Nous pouvons vous assurer que notre gamme EMSURE est conforme à l′ACS, à la partie consacrée aux réactifs de la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur) et aux normes ISO.
Application
  • Détection du toluène par SPME-GC-MS dans des échantillons biologiques : cette recherche présente une méthode de détection du toluène dans des échantillons biologiques, basée sur la microextraction en phase solide couplée à la chromatographie en phase gazeuse et à la spectrométrie de masse (SPME-GC-MS). La méthode offre un niveau élevé de sensibilité et d'exactitude, la rendant particulièrement adaptée à la surveillance biologique de l'exposition au toluène (Suh et al., 2015).
  • Caractéristiques d'adsorption du toluène sur les cadres organo-métalliques : cet article scientifique explore les caractéristiques d'adsorption du toluène sur différents cadres métallo-organiques (MOF). L'étude identifie les MOF les plus efficaces pour l'adsorption du toluène, ouvrant des perspectives industrielles dans le domaine de la purification de l'air (Zhang et al., 2019).
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf