SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Produits recommandés
Nom du produit
Methyl red,
Conditionnement
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4166560CB)
Température de stockage
2-30°C
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable