Documents
M8410
Sigma-Aldrich
Huile minérale
light oil, (neat)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
non-sterile
Forme
light oil
Conditions de stockage
protect from light
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Clé InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
L'huile minérale est utilisée pour recouvrir des cultures embryonnaires en microgouttes.
Attention
Ce produit n'est pas stérile. L'huile minérale est difficile à stériliser, hormis par filtration fine de l'huile chauffée. Des antibiotiques sont censés être ajoutés au milieu de culture cellulaire. Si ce n'est pas le cas, utiliser le produit réf. M5310, car il est stérilisé par filtration.
Remarque sur l'analyse
Cette substance est testée en recouvrement de cultures embryonnaires en microgouttes. (Toutes les substances testées sur embryons sont testées sur des embryons de souris.) Des hybrides BCF1 × BDF1 sont généralement utilisés. Cette huile permet surtout d'éviter l'évaporation du milieu, notamment lors de la manipulation des embryons1. Le protocole est le suivant : Des embryons unicellulaires (BCF1 × BDF1) sont mis en culture dans trois microgouttes de milieu HTF (fluide tubaire humain) testé sur embryons supplémenté avec 0,4 % de sérum albumine bovine. Pour que le test soit valide, au moins 70 % des embryons unicellulaires témoins doivent atteindre le stade blastocystaire dans les 96 heures. Pour que le produit soit commercialisable, au moins 80 % des embryons unicellulaires témoins doivent atteindre le stade blastocystaire dans les 96 heures avec la substance testée.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Minoru Kubo et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4539-4553 (2019-03-16)
Next-generation sequencing technologies have made it possible to carry out transcriptome analysis at the single-cell level. Single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq) data provide insights into cellular dynamics, including intercellular heterogeneity as well as inter- and intra-cellular fluctuations in gene expression that cannot
TIE: A Method to Electroporate Long DNA Templates into Preimplantation Embryos for CRISPR-Cas9 Gene Editing
Bagheri H, et al.
The CRISPR journal, 1(3), 223-229 (2018)
Production of a gonadotropin-releasing hormone 2 receptor knockdown (GNRHR2 KD) swine line
Desaulniers AT, et al.
Transgenic research, 26(4), 567-575 (2017)
Insulin and branched-chain amino acid depletion during mouse preimplantation embryo culture programmes body weight gain and raised blood pressure during early postnatal life
Velazquez M
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1864(2), 590-600 (2018)
Mariana Schroeder et al.
Nature communications, 9(1), 1596-1596 (2018-04-25)
Anorexia nervosa (AN) is a devastating eating disorder characterized by self-starvation that mainly affects women. Its etiology is unknown, which impedes successful treatment options leading to a limited chance of full recovery. Here, we show that gestation is a vulnerable
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture