Principaux documents
SAAR2233040
Éthylène glycol
univAR
Synonyme(s) :
1,2-Éthanediol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Beilstein:
505945
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352137
pb:
195-198 °C
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
univAR
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233040LC)
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup