Principaux documents
TANKMPK02
Milli-Q
Filtre évent pour réservoir en PE (eau de type 3)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Synonyme(s) :
Filtre évent
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Conditionnement
pkg of 1 unit
Hauteur
6 cm (2.4 in.)
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
Raccords
NPT inlet connection
outlet hose barb
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre évent est conçu pour protéger l'eau purifiée stockée dans les réservoirs en PE de 30 l, 60 l et 100 l, des contaminants présents dans l'air. Il s'utilise lorsque le réservoir est alimenté en eau osmosée (osmose inverse, type 3) provenant d'un système RiOs.
Un filtre évent fonctionne en filtrant l'air qui pénètre dans le réservoir d'eau. À mesure que le réservoir se vide, l'air qui y pénètre passe à travers ce filtre.
Les cartouches du filtre sont faites de polypropylène, de polyéthersulfone (PES) et de styrène/acrylonitrile (SAN), et sont délicatement assemblées selon un procédé sans dichlorométhane (DCM).
Pour de meilleurs résultats, ce filtre évent doit être remplacé deux fois par an.
À utiliser sur les réservoirs en PE de 30 l, 60 l et 100 l alimentés en eau osmosée (type 3) provenant d'un système RiOs, RiOs Essential, Direct-Q® ou Milli-Q® Direct.
Application
Ce filtre évent offre une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
  • Permet de garantir que la qualité de l'eau contenue dans le réservoir reste conforme aux seuils requis.
  • Le filtre est constitué de deux membranes disques hydrophobes de 0,65 μm pour la rétention des particules et des bactéries.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : Purification de l′air
  • Mode d′emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,65 µm. Consulter la section Utilisation du système dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany