Principaux documents
1.09621
Supelco
Éthylène glycol
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonyme(s) :
Éthylène glycol, Glycol, 1,2-éthanediol
1 L
116,00 €
2.5 L
241,00 €
4 L
424,00 €
1096219028
1 430,00 €
116,00 €
Date d'expédition estimée le23 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
116,00 €
2.5 L
241,00 €
4 L
424,00 €
1096219028
1 430,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-473-3
Nomenclature NACRES :
NA.05
Essai:
≥99.5% (GC)
pb:
197.6 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
0.053 hPa ( 20 °C)
116,00 €
Date d'expédition estimée le23 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.053 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Limite d'explosivité
3.2-15.3 % (v/v)
Impuretés
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
197.6 °C/1013 hPa
Pf
-14--10 °C
Température de transition
flash point 111 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.00005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés dans les applications de laboratoire réglementées et particulièrement exigeantes. EMSURE propose les meilleures spécifications de produit et les plus étoffées du monde. Nous pouvons vous assurer que notre gamme EMSURE est conforme à l′ACS, à la partie consacrée aux réactifs de la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur) et aux normes ISO.
Application
L'éthylène glycol est utilisé comme solvant :
  • dans la détection par laser diode de molécules uniques dans des solutions.[1]
  • comme agent de réduction dans la synthèse de nanoparticules d'or.[2]
L'éthylène glycol est par ailleurs également utilisé comme important précurseur des fibres et des résines de polyester.
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité (exprimée en CH₃COOH) : ≤ 0,001 %
Densité (d 20 °C/20 °C) : 1,113 - 1,115
Densité (d 25 °C/25 °C) : 1,10 - 1,12
Indice de réfraction (n 20/D) : 1,431 - 1,433
Point de fusion : -14 - -10 °C
Point d'ébullition : 196,5 - 198,5 °C
Chlorure (Cl) : ≤ 0,00002 %
Fe (fer) : ≤ 0,00005 %
Formaldéhyde : ≤ 0,005 %
Substances réduisant le permanganate de potassium (exprimées en O) : ≤ 0,0003 %
Substances facilement carbonisables : conforme
Cendres sulfatées : ≤ 0,005 %
Eau : ≤ 0,1 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup
Diode laser based detection of single molecules in solutions
M S et al.
Chemical Physics Letters, 254, 223-228 (1996)
Room Temperature Surfactant-Free Synthesis of Gold Nanoparticles in Alkaline Ethylene Glycol
Ditte R R, et al.
Advanced Chemistry, 5, 900-911 (2023)
Articles
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf