Principaux documents
SAAR1524500
Carbonate de calcium
univAR
About This Item
Formule linéaire :
CaCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.09
Beilstein:
8008338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1524500EM)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable