Principaux documents
NIST180
Fluorspar
NIST® SRM® 180, high grade
Synonyme(s) :
Calcium fluoride, Fluorite, Fluorspar
120 G
642,00 €
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
120 G
642,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 120 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
pb
2500 °C (lit.)
Densité
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Calcium fluoride (CaF2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Iron (Fe), Aluminium (Al), Barium (B), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Silicon (Si), Strontium (Sr), Copper (Cu), Potassium (K), Manganese (Mn), Sodium (Na), Titanium (Ti), Vanadium (V), Silver (Ag), Lithium (Li)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable