Principaux documents
PHL83327
Nepetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy 6-methoxyflavone, 6-Methoxyluteolin, Eupafolin
10 MG
443,00 €
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
443,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-16-11(20)6-13-14(15(16)21)10(19)5-12(23-13)7-2-3-8(17)9(18)4-7/h2-6,17-18,20-21H,1H3
Clé InChI
FHHSEFRSDKWJKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kohta Ohnishi et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-03)
Autophagy is a major degradation system for intracellular macromolecules. Its decline with age or obesity is related to the onset and development of various intractable diseases. Although dietary phytochemicals are expected to enhance autophagy for preventive medicine, few studies have